EDTA sal disódica dihidrato 0,1 M solución volumétrica
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA181670-1L BIA181670-5L
APOSBIA181670-1LEA 43.9 EUR
APOSBIA181670-1L APOSBIA181670-5L
EDTA sal disódica dihidrato 0,1 M solución volumétrica
EDTA sal disódica dihidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150037
Núm. CAS: 6381-92-6