3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3,5-Dimetoxi-4-hidroxifenil)etan-1-ona
BIA2203-1G BIA2203-25G BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA 26.1 EUR
APOSBIA2203-1G APOSBIA2203-25G APOSBIA2203-5G
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona 99%
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Pto. de fusión: 117…127 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008748
Núm. CAS: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5