3-Acetyldeoxynivalenol

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

BIA2303-10MG BIA2303-1MG BIA2303-5MG
APOSBIA2303-10MGEA 0 EUR
APOSBIA2303-10MG APOSBIA2303-1MG APOSBIA2303-5MG
3-Acetyldeoxynivalenol
3-Acetyldeoxynivalenol
Formula: C₁₇H₂₂O₇
Pto. de fusión: 185…189 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00135964
Núm. CAS: 50722-38-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR