Adenina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Purin-6-amina
BIA2543-100G BIA2543-25G BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA 43.5 EUR
APOSBIA2543-100G APOSBIA2543-25G APOSBIA2543-500G
Adenina ≥99%
Adenina
Cytokin growth regulator.
  • Plant tissue culture tested
Formula: C₅H₅N₅
MW: 135.13 g/mol
Pto. de fusión: 360…365 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041790
Núm. CAS: 73-24-5
EINECS: 200-796-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,00152