Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutano-2,3-diol, DTT
BIA2948-10G BIA2948-25G BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA 203 EUR
APOSBIA2948-10G APOSBIA2948-25G APOSBIA2948-5G
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Ditiotreita (Reactivo de Cleland)
Formula: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Pto. de fusión: 40…44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004877
Núm. CAS: 3483-12-3