Ribitol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentol, Pentane-1,2,3,4,5-pentol, (2R,3s,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, Adonit, Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanol, 1,2,3,4,5-Pentanepentol, Adonite, Pentitol, Adonitrol
BIA3219-250G BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA 183 EUR
APOSBIA3219-250G APOSBIA3219-50G
Ribitol
Ribitol
Formula: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
MW: 152.15 g/mol
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064291
Núm. CAS: 488-81-3
Índice Merck: 13,00168