6-Aminoindoline dihydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA4008-1G
APOSBIA4008-1GEA 65.4 EUR
APOSBIA4008-1G
6-Aminoindoline dihydrochloride
6-Aminoindoline dihydrochloride
Formula: C₈H₁₀N₂·2HCl
MW: 207,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035181
Núm. CAS: 28228-73-1