Ácido 2-aminoisobutírico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 26.1 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
Ácido 2-aminoisobutírico
2-Aminoisobutyric acid
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008049
Núm. CAS: 62-57-7
EINECS: 200-544-0