H-Arg-AMC·2HCl
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
BIA4020-1G BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA 364 EUR
APOSBIA4020-1G APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formula: C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl
MW: 404.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00155578
Núm. CAS: 113712-08-6