1,2,4-Triazina-3,5-diol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
BIA4024-100G BIA4024-25G BIA4024-500G
APOSBIA4024-100GEA 109 EUR
APOSBIA4024-100G APOSBIA4024-25G APOSBIA4024-500G
1,2,4-Triazina-3,5-diol
1,2,4-Triazina-3,5-diol
Formula: C₃H₃N₃O₂
MW: 113.08 g/mol
Pto. de fusión: 274…275 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006456
Núm. CAS: 461-89-2
EINECS: 207-318-0