Ácido L-α-Aminoadípico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 34.8 EUR
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
Ácido L-α-Aminoadípico
L-α-Aminoadipic acid
Formula: C₆H₁₁NO₄
MW: 161,16 g/mol
Pto. de fusión: 203…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002636
Núm. CAS: 1118-90-7