Acriflavina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA4303-100G BIA4303-25G
APOSBIA4303-100GEA 98.6 EUR
APOSBIA4303-100G APOSBIA4303-25G
Acriflavina 98%
Acriflavine
A mixture of 3,6-diamino-10-methylacridiniumchloride and 3,6-diaminoacridine.
Formula: C₂₇H₂₅ClN₆
Pto. de fusión: 179…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064307
Núm. CAS: 8048-52-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III