Aphidicolin (from Nigrospora sphaerica)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-4,9-Bis(hydroxymethyl)-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta[a]naphthalene-3,9-diol
BIA4316-1MG BIA4316-5MG
APOSBIA4316-1MGEA 105 EUR
APOSBIA4316-1MG APOSBIA4316-5MG
Aphidicolin (from Nigrospora sphaerica)
Aphidicolin
Formula: C₂₀H₃₄O₄
MW: 338,488 g/mol
Pto. de fusión: 224…233 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083214
Núm. CAS: 38966-21-1