Ascomycin
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3S,4R,5S,8R,9E,12S,14S,15R,16S,18R,19R,26aS)-8-Ethyl-5,6,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25,26,26a-hexadecahydro-5,19-dihydroxy-3-[(1E)-2-[(1R,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethenyl]-14,16-dimethoxy-4,10,12,18-tetramethyl-15,19-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclotricosine-1,7,20,21(4H,23H)-tetrone
BIA4317-50MG
APOSBIA4317-50MGEA 59.6 EUR
APOSBIA4317-50MG
Ascomycin
Ascomycin
Formula: C₄₃H₆₉NO₁₂
MW: 790 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06198665
Núm. CAS: 104987-12-4