Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIA6200-1G BIA6200-5G BIA6200-25G
APOSBIA6200-1GEA 50.9 EUR
APOSBIA6200-1G APOSBIA6200-5G APOSBIA6200-25G
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 98%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Stabilised with 2% calcium carbonate
Formula: C₁₃H₁₇BrO₉
Pto. de fusión: ∼ 105 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00061613
Núm. CAS: 21085-72-3
EINECS: 244-203-4