Zebularine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIA8416-100MG BIA8416-50MG
APOSBIA8416-100MGEA 161 EUR
APOSBIA8416-100MG APOSBIA8416-50MG
Zebularine
Zebularine
Formula: C₉H₁₂N₂O₅
MW: 228,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04973699
Núm. CAS: 3690-10-6