Bialaphos sodium
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB0131-100MG BIB0131-50MG
APOSBIB0131-100MGEA 422 EUR
APOSBIB0131-100MG APOSBIB0131-50MG
Bialaphos sodium
Bialaphos sodium
Bialaphos is tripeptide antibiotic used in transformationexperiments.
Formula: C₁₁H₂₁N₃NaO₆P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01674432
Núm. CAS: 71048-99-2