D(+)-Biotina 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB0603-1G BIB0603-5G BIB0603-10G
APOSBIB0603-1GEA 29.2 EUR
APOSBIB0603-1G APOSBIB0603-5G APOSBIB0603-10G
D(+)-Biotina 99%
D(+)-Biotina
Formula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Pto. de fusión: 231…233 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005541
Núm. CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3