4-Bromo-A-23187
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Antibiotic A-23187, 4-bromo
BIB1001-1MG BIB1001-5MG
APOSBIB1001-1MGEA 144 EUR
APOSBIB1001-1MG APOSBIB1001-5MG
4-Bromo-A-23187
4-Bromo-A-23187
Calcium ionophore, analog of calcium ionophore A23187.
Formula: C₂₉H₃₆BrN₃O₆
MW: 602,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 76455-48-6