Azul de bromofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1005-10G BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA 55.1 EUR
APOSBIB1005-10G APOSBIB1005-25G
Azul de bromofenol
Azul de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Pto. de fusión: 279 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005875
Núm. CAS: 115-39-9