Bicina ≥99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 21.9 EUR
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicina ≥99%
N,N-Bis(2-hidroxietil)glicina
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formula: C₆H₁₃NO₄
Pto. de fusión: 190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004295
Núm. CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1