Sodium-2-bromoethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
BIB1184-100G BIB1184-1KG BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA 43.5 EUR
APOSBIB1184-100G APOSBIB1184-1KG APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formula: C₂H₅BrO₃S
MW: 211.00 g/mol
Pto. de fusión: 283 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007530
Núm. CAS: 4263-52-9