Verde de bromocresol sal sódica
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB1187-100G BIB1187-25G BIB1187-5G
APOSBIB1187-100GEA 183 EUR
APOSBIB1187-100G APOSBIB1187-25G APOSBIB1187-5G
Verde de bromocresol sal sódica
Verde de bromocresol sal sódica
Formula: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148898
Núm. CAS: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4