Cloroacetato de 3-[[(2-metilfenil)amino]carbonil]-2-naftilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthyl chloroacetate
BIB1424-1G BIB1424-500MG
APOSBIB1424-1GEA 161 EUR
APOSBIB1424-1G APOSBIB1424-500MG
Cloroacetato de 3-[[(2-metilfenil)amino]carbonil]-2-naftilo
Cloroacetato de 3-[[(2-metilfenil)amino]carbonil]-2-naftilo
Formula: C₂₀H₁₆ClNO₃
MW: 353.8 g/mol
Pto. de fusión: 163…171 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 35245-26-2