2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Naphthyl b-D-galactopyranoside
BIB1427-250MG BIB1427-500MG
APOSBIB1427-250MGEA 105 EUR
APOSBIB1427-250MG APOSBIB1427-500MG
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
2-Naphthyl-ß-D-galactopyranoside
Formula: C₁₆H₁₈O₆
MW: 306.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00004056
Núm. CAS: 33993-25-8