4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Glc beta(1-4)Glc-β-pNP
BIB1431-100MG BIB1431-250MG BIB1431-500MG
APOSBIB1431-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB1431-100MG APOSBIB1431-250MG APOSBIB1431-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-cellobioside
4-Nitrophenyl-beta-D-cellobioside
Formula: C₁₈H₂₅NO₁₃
MW: 463.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00069845
Núm. CAS: 3482-57-3