α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
BIB1433-1G BIB1433-500MG BIB1433-5G
APOSBIB1433-1GEA 94.4 EUR
APOSBIB1433-1G APOSBIB1433-500MG APOSBIB1433-5G
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
α-D-Galactopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.26 g/mol
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065050
Núm. CAS: 7493-95-0