α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, 4-Nitrophenyl a-D-glucopyranoside
BIB1434-1G BIB1434-5G BIB1434-25G
APOSBIB1434-1GEA 43.5 EUR
APOSBIB1434-1G APOSBIB1434-5G APOSBIB1434-25G
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
α-D-Glucopiranósido de 4-nitrofenilo
Formula: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Pto. de fusión: 209…213 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00064088
Núm. CAS: 3767-28-0