4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: PNPX, 4-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside
BIB1436-1G BIB1436-250MG
APOSBIB1436-1GEA 116 EUR
APOSBIB1436-1G APOSBIB1436-250MG
4-Nitrophenyl-β-D-xylopyranoside
4-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
Formula: C₁₁H₁₃NO₇
MW: 271.23 g/mol
Pto. de fusión: 158…160 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00047519
Núm. CAS: 2001-96-9
EINECS: 217-897-1