L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-Leu-AMC·HCl
BIB1441-100MG BIB1441-250MG
APOSBIB1441-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB1441-100MG APOSBIB1441-250MG
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
L-Leucine(4-methyl-7-coumarinylamide) hydrochloride
Formula: C₁₆H₂₀N₂O₃·HCl
MW: 324.805 g/mol
Pto. de fusión: 283 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00043262
Núm. CAS: 62480-44-8