Pyr-AMC
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: L-Pyroglutamic acid 7-amido-4-methylcoumarin
BIB1445-100MG BIB1445-250MG
APOSBIB1445-100MGEA 232 EUR
APOSBIB1445-100MG APOSBIB1445-250MG
Pyr-AMC
Pyr-AMC
Formula: C₁₅H₁₄N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00080240
Núm. CAS: 66642-36-2