Ac-D-Lys-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-2-Acetamido-6-aminohexanoic acid, N-alpha-acetyl-D-lysine
BIB1449-1G
BIB1449-5G
APOSBIB1449-1GEA
84.1
EUR
APOSBIB1449-1G
APOSBIB1449-5G
Ac-D-Lys-OH
Ac-D-Lys-OH
Formula:
C₈H₁₆N₂O₃ MW: 188.227 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00066056 Núm. CAS: 58840-79-2 |