Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
BIB1479-1G BIB1479-10G
APOSBIB1479-1GEA 72.5 EUR
APOSBIB1479-1G APOSBIB1479-10G
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 97%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formula: C₁₀H₁₂N₅O₆P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005845
Núm. CAS: 60-92-4