Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 102 EUR
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99.5%, grado ultrapuro
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Formula: C₆H₁₃NO₄S
Pto. de fusión: 277…280 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5