MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99,5, ultrapure
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-morfolinopropanosulfónico
BIB2003-1KG BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 219 EUR
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-500G
MOPS (Ácido γ-morfolinopropanosulfónico) 99,5, ultrapure
Ácido γ-morfolinopropanosulfónico (MOPS)
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formula: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209.27 g/mol
Pto. de fusión: >277 °C
Pto. de inflamación: 116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006183
Núm. CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Índice Merck: 13,06288