PIPES ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB2004-100G BIB2004-1KG BIB2004-250G
APOSBIB2004-100GEA 40.6 EUR
APOSBIB2004-100G APOSBIB2004-1KG APOSBIB2004-250G
PIPES ≥99.5%, grado ultrapuro
PIPES
Biological buffer - useful range 6.1 - 7.5
  • Heavy metals: <10ppm
  • pKa @ 20°C: 6.8 + 0.5
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006159
Núm. CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6