Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
BIB2008-1KG BIB2008-250G BIB2008-500G
APOSBIB2008-1KGEA 157 EUR
APOSBIB2008-1KG APOSBIB2008-250G APOSBIB2008-500G
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥99%, grado ultrapuro
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Ionic detergent.
  • Toxic LD50 of <500mg/kg
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Pto. de fusión: 204…207 °C
Densidad: 0,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II