n-Dodecil-β-D-maltósido ≥99%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: DDM
BIB2010-1G BIB2010-5G BIB2010-10G
APOSBIB2010-1GEA 26.1 EUR
APOSBIB2010-1G APOSBIB2010-5G APOSBIB2010-10G
n-Dodecil-β-D-maltósido ≥99%, grado ultrapuro
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Non ionic detergent used to extract proteins
  • Absorbance (1%) 260nm, 100mg/10ml, not more than 0.1
Formula: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510,6 g/mol
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043012
Núm. CAS: 69227-93-6