Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico monohidrato
BIB2012-1KG BIB2012-250G BIB2012-500G
APOSBIB2012-1KGEA 277 EUR
APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-500G
Acido 2-morfolinoetanosulfonico monohidrato (MES)
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES) monohidrato
Formula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
MW: 213.25 g/mol
Pto. de fusión: 308 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149409
Núm. CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929