MES sal de sodio
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB2014-100G BIB2014-500G
APOSBIB2014-100GEA 0 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES sal de sodio
MES sal de sodio
Formula: C₆H₁₂NNaO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065473
Núm. CAS: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2