MOPSO ≥99.5%, grado ultrapuro
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
BIB2401-100G
BIB2401-25G
BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA
24.8
EUR
APOSBIB2401-100G
APOSBIB2401-25G
APOSBIB2401-500G
MOPSO ≥99.5%, grado ultrapuro
MOPSO
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Formula:
C₇H₁₅NO₅S MW: 225.27 g/mol Pto. de fusión: 276…279 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009629 Núm. CAS: 68399-77-9 EINECS: 269-989-6 |