Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) ≥96%
Proveedor: Apollo Scientific
BIB3001-10G BIB3001-5G
APOSBIB3001-10GEA 120 EUR
APOSBIB3001-10G APOSBIB3001-5G
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt) ≥96%
Adenosine 5'-diphosphate disodium salt (ADP disodium salt)
Formula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066635
Núm. CAS: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7