Fosfato de adenosina monohidrato ≥96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: A-5′-P, AMP, Adenosine-5'-monophosphoric acid monohydrate, 5′-AMP, 5′-Adenylic acid
BIB3002-25G BIB3002-100G
APOSBIB3002-25GEA 21.9 EUR
APOSBIB3002-25G APOSBIB3002-100G
Fosfato de adenosina monohidrato ≥96%
Fosfato de adenosina monohidrato
Formula: C₁₀H₁₄N₅O₇P·1H₂O
MW: 365.24 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149360
Núm. CAS: 18422-05-4