Adenosina 5'-trifosfato, sal disódica (ATP sal disódica) trihidrato 98
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (((2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)triphosphoric acid, disodium salt trihydrate, 5'-ATP·2Na·3H2O, Adenosine-5'-triphosphoric acid disodium salt trihydrate, ATP, 2Na 3H2O, ATP disodium trihydrate
BIB3003-25G BIB3003-100G BIB3003-500G
APOSBIB3003-25GEA 37.7 EUR
APOSBIB3003-25G APOSBIB3003-100G APOSBIB3003-500G
Adenosina 5'-trifosfato, sal disódica (ATP sal disódica) trihidrato 98
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt) trihydrate
Formula: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃·3H₂O
MW: 605.19 g/mol
Pto. de fusión: 176 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150754
Núm. CAS: 51963-61-2
EINECS: 213-579-1