β-Nicotinamide mononucleotide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: ((2R,3S,4R,5R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen phosphate, beta-NMN, beta-Nicotinamide mononucleotide, beta-Nicotinamide Ribose monophosphate, β-Nicotinamide ribose monophosphate
BIB3016-250MG BIB3016-500MG BIB3016-1G
APOSBIB3016-250MGEA 87 EUR
APOSBIB3016-250MG APOSBIB3016-500MG APOSBIB3016-1G
β-Nicotinamide mononucleotide
β-Nicotinamide mononucleotide
Formula: C₁₁H₁₅N₂O₈P
MW: 334,22 g/mol
Pto. de fusión: 166 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00038748
Núm. CAS: 1094-61-7