Thio-NAD 92+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R,3R,4S,5R)-5-[[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxymethyl]-2-(3-carbamothioylpyridin-1-ium-1-yl)-4-hydroxyoxolan-3-olate, Thionicotinamide-DPN, Thionicotinamide Adenine dinucleotide oxidized form
BIB5004-100MG BIB5004-25MG
APOSBIB5004-100MGEA 534 EUR
APOSBIB5004-100MG APOSBIB5004-25MG
Thio-NAD 92+%
Thio-NAD
Purity determined enzymatic method (ADH).
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S
MW: 679.491 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079609
Núm. CAS: 4090-29-3