3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 92+% (oxidised form)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: APAD, 3-Acetyl-1-((2R,3R,4S,5R)-5-((((((((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)methyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)pyridin-1-ium
BIB5006-100MG BIB5006-250MG BIB5006-50MG
APOSBIB5006-100MGEA 168 EUR
APOSBIB5006-100MG APOSBIB5006-250MG APOSBIB5006-50MG
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 92+% (oxidised form)
3-Acetylpyridine adenine dinucleotide
Purity determined enzymatic method (ADH).
Formula: C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂
MW: 662,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00078882
Núm. CAS: 86-08-8
EINECS: 201-649-4