Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (from yeast)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB5012-1G BIB5012-25G BIB5012-5G
APOSBIB5012-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB5012-1G APOSBIB5012-25G APOSBIB5012-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (from yeast)
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt
Formula: C₁₀H₁₃N₅NaO₇P
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065023
Núm. CAS: 149022-20-8