5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
BIB6006-100MG BIB6006-1G BIB6006-500MG
APOSBIB6006-100MGEA 33.5 EUR
APOSBIB6006-100MG APOSBIB6006-1G APOSBIB6006-500MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP red)
Formula: C₈H₆BrClNO₄P·C₇H₉N
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00210023
Núm. CAS: 6769-80-8