5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl sulphate·potassium salt
BIB6007-100MG BIB6007-1G BIB6007-500MG
APOSBIB6007-100MGEA 197 EUR
APOSBIB6007-100MG APOSBIB6007-1G APOSBIB6007-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl sulphate potassium salt
Formula: C₈H₄BrClKNO₄S
MW: 364,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00056929
Núm. CAS: 6578-07-0